Documenti fondamentali
Z509345
Imbuto di pesata
size M, anti-static PP
Sinonimo/i:
Imbuto da laboratorio, Imbuto per misurazione
Scegli un formato
50 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
anti-static PP
Misura
M
Confezionamento
pkg of 50 ea
Descrizione generale
  • Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
  • I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
  • I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
  • Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
  • Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)