Documenti fondamentali
Z380261
Jars Nalgene® style 2118
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
Scegli un formato
1 PKG
74,30 €
4 PKG
297,00 €
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
74,30 €
4 PKG
297,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (120)
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 6
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2118-0032
Diametro bottiglia × alt.
112 mm × 151 mm
Capacità
1000 mL
Diam. Del tappo
120
Descrizione generale
Translucent with excellent chemical resistance.
Caratteristiche e vantaggi
  • To store pastes, specimens, solids, and lab supplies
  • They are versatile, chemical resistant, and translucent
  • Autoclave friendly
  • Made up of lab-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables
  • Non-leak proof for liquids
  • A wide mouth and straight sides give full-access and complete sample retrieval
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does Nalgene offer replacement lids for the Nalgene® 2118-0032 1000mL jars? We have several broken lids, but the jars are fine.
    1 risposta
    1. Unfortunately, lids for this product are not supplied separately.