Z404322
IKA® stirring elements
R 1311 turbine stirrer, stainless steel, 1/cs
Sinonimo/i:
stirring blade, stirring propeller
Scegli un formato
246,00 €
Scegli un formato
About This Item
246,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2332900
Misura asta
8 mm × 350 mm
Diam. agitatore
30 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Stirrer diameter: 30 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)