Z403997
IKA® stirring elements
R 1345 propeller stirrer, 4-bladed,stainless steel, 1/cs
Sinonimo/i:
stirring blade, stirring propeller
Scegli un formato
224,00 €
Scegli un formato
About This Item
224,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0741300
Misura asta
8 mm × 540 mm
Diam. agitatore
100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Stirrer diameter: 100 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 540 mm
- Speed max.: 800 rpm
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)