Documenti fondamentali
Z404306
IKA® stirring elements
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
Sinonimo/i:
stirring blade, stirring propeller
Scegli un formato
1 EA
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0741000
Misura asta
8 mm × 350 mm
Diam. agitatore
50 mm
Descrizione generale
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 50 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2