Documenti fondamentali
Z404446
IKA® stirring elements
R 1330 anchor stirrer, stainless steel, 1/cs
Sinonimo/i:
stirring blade, stirring propeller
Scegli un formato
1 EA
464,00 €
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
464,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2022300
Misura asta
8 mm × 350 mm
Diam. agitatore
45 mm
Descrizione generale
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Tangential flow, high shearing rate at edges, minimum deposits on the vessel wall. Used at low speeds. Polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids. The ideal stirrer for medium to highly viscous fluids.
  • Stirrer diameter: 45 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 1000 rpm
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)