Documenti fondamentali
Z645095
IKA® RW 20 digital overhead stirrers
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
Sinonimo/i:
lab mixers, lab stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
Scegli un formato
1 EA
1.510,00 €
1 EA
1.510,00 €
1.510,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.510,00 €
1 EA
1.510,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
1.510,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V AC
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3593000
Parametri
60-2000 rpm speed
Largh. × alt. × prof.
88 mm × 294 mm × 212 mm
Peso
3.1 kg
Descrizione generale
IKA® RW 20 Digital Over Head Stirrer
  • With digital display (LED)
  • Robust, slimline, ergonomic design
  • Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 - 2,000 rpm
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
Stand, stirrer and clamps are not included.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)