Documenti fondamentali
Z766933
IKA® EuroStar 60 Control
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinonimo/i:
laboratory stirrer, overhead stirrer
Scegli un formato
1 EA
2.650,00 €
2.650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.650,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
2.650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 4440000
Campo di misura della temperatura
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parametri
0-2000 rpm speed
Largh. × alt. × prof.
86 mm × 267 mm × 230 mm
Diametro
0.5-10 mm , chuck range
D.I. asta
11 mm
Capacità agitatore
40 L
Viscosità
50000 mPa.s
Descrizione generale
Universal laboratory stirrer designed with a removable wireless controller and a digital TFT display. It automatically adjusts the speed through microprocessor controlled technology within the speed range of 0/30 - 2000 rpm.
The stirrer comes equipped with a RS 232 and a USB interface to control and document all parameters. An integrated torque trend display is provided for the measurement of viscosity changes.
Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions. Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample.
  • Infinitely adjustable speed
  • Push-through agitator shafts
  • Overload protection
  • Short-term overload operation
  • Slim casing
  • Quiet operation
  • Error code display
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)