Documenti fondamentali
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Sinonimo/i:
PTFE Stirrer Shaft
Scegli un formato
1 EA
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
101,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.265.2
Lunghezza
650 mm
Diametro pala
60 mm
Diam. asta
9.5 mm
Descrizione generale
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4