Documenti fondamentali
Z180742
ACE gas-collecting tube
capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
Scegli un formato
1 EA
282,00 €
282,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
282,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
282,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 740150
Capacità
250 mL
Raccordi
stopcock for #3
Descrizione generale
250 mL, #3 stopcock, 10 mm O.D. capillary tubing for connecting to rubber or plastic tubing. 1:5-taper PTFE stopcock at either end and syringe sampling port can be plugged with septum. Septum not included.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)