Documenti fondamentali
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Sinonimo/i:
pipette cleaning basket, pipette holder
Scegli un formato
1 EA
203,30 €
203,30 €
Prezzo di listino214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
203,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
203,30 €
Prezzo di listino214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
Misura
D
Caratteristiche
Holds 400 mm pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene DS5241-0040
Disponibilità
not available in EU
Diam. est. cestello
133 mm
Descrizione generale
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)