Documenti fondamentali
BAH171220000
Cleanware pipette rinsing system
for 61 cm (24 in.) pipettes
Scegli un formato
1 EA
934,00 €
934,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
934,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
934,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H17122-0000
Descrizione generale
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)