Documenti fondamentali
Z503673
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary pipette stand
holds up to 94 pipettes and swivels for easy access
Scegli un formato
1 EA
98,90 €
98,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
98,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
98,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18957-0000
Descrizione generale
PP and PVC rack holds up to 94 pipettes and swivels for easy access. Base has raised lip to retain draining liquid. Unit stands 48 cm high when assembled, and the rotating disk diameter is 18 cm.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)