Vai a
P7738
Scienceware® Pasteur pipette can holder
capacity of up to four sterilization cans
Sinonimo/i:
189420000, F18942-0000, slide holder, slide organizer, slide rack, slide storage
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
87,70 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18942-0000
Feature:
Holds 4 cans
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pack of 1 ea
87,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
epoxy (coated steel)
feature
Holds 4 cans
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18942-0000
W × D × H
5 1/2 in. × 8 1/2 in. × 7 3/4 in.
General description
For safe, convenient storage of Pasteur pipettes or transfer pipettes. Pipette cans not included.
Features and Benefits
  • Sits flat on the benchtop for convenient access without "dropping" other pipettes
  • Capacity of up to four sterilization cans
  • Durable epoxy-coated blue surface
  • Autoclavable
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z136107Z189936Z162078
material
epoxy (coated steel)
material
polypropylene
material
-
material
polystyrene
feature
Holds 4 cans
feature
Holds 50x pipettes
feature
Holds 28 x pipettes
feature
16 small or 7 large pipettes
manufacturer/tradename
Bel-Art F18942-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18953-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18955-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18940-0000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
W × D × H
5 1/2 in. × 8 1/2 in. × 7 3/4 in.
W × D × H
-
W × D × H
-
W × D × H
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)