Documenti fondamentali
Z275743
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette jars
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Sinonimo/i:
pipet jar, pipette storage
Scegli un formato
1 EA
177,65 €
177,65 €
Prezzo di listino187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
177,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
177,65 €
Prezzo di listino187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
Misura
D
Caratteristiche
Holds 400 mm pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5242-0040
Descrizione generale
Resilient HDPE container for soaking pipettes. Also make excellent general-purpose containers. All sizes have a flanged base for added stability and a dust cover.
CAUTION: Concentrated sulfuric acid will cause pipette jar to fail. Keep the acid concentration at 60% or less.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)