BR29120
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 13 L, L × I.D. 740 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
Scegli un formato
303,00 €
Scegli un formato
About This Item
303,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29120
Lungh. × D.I.
740 mm × 150 mm
Capacità
13 L
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)