Documenti fondamentali
Z253081
Supelco
Liquid scintillation vials
volume 20 mL, clear glass vial, vials only, O.D. × H 28 mm × 57.5 mm, thread for 22-400, pkg of 500 ea
Sinonimo/i:
Scintillation Counting Vials
Scegli un formato
500 EA
252,45 €
252,45 €
Prezzo di listino297,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
252,45 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
252,45 €
Prezzo di listino297,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 500 ea
D.E. × alt.
28 mm × 57.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 22-400
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Applicazioni
  • The advantage of black caps for liquid scintillation vials: This research, published in Analytical Biochemistry, discusses the benefits of using black caps for liquid scintillation vials in analytical chemistry. The study by Painter and Gezing highlights that black caps significantly reduce background noise and enhance the accuracy of scintillation counting, making them ideal for precise radioactive sample analysis in biochemical research. (Painter & Gezing, 1974).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)