Documenti fondamentali
Z188743
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
Scegli un formato
200 EA
255,00 €
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
255,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
Dimens. tappo
20 - 400
diam. × alt.
23 mm × 86 mm
Volume
24 mL
Colore
clear
Raccordi
thread for 20-400
Descrizione generale
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)