The Shorty Vial Z106372 is not available in amber color. There are other options for amber vials with a 13-425 thread, but the dimensions may differ.
Z106372
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
Scegli un formato
141,40 €
Prezzo di listino202,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
141,40 €
Prezzo di listino202,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
diam. × alt.
15 mm × 28 mm
Volume
2 mL
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is the Shorty Vial Z106372, with a volume of 2 mL and a 13-425 neck thread size, available in amber color?
1 risposta-