Documenti fondamentali
Z115088
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
Scegli un formato
12 EA
305,00 €
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
305,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 12 ea
Dimens. tappo
15-415
diam. × alt.
17 mm × 61 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 15-415
Descrizione generale
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5