XX2004703
Guarnizione, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Guarnizione a tenuta in PTFE, Tenuta in PTFE
Scegli un formato
160,00 €
Spedizione prevista il23 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
160,00 €
Spedizione prevista il23 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni:
Filtrazione sotto vuoto di liquidi infiammabili
XX2004720 Portafiltri Hydrosol da 47 mm in acciaio inossidabile
Parti di ricambio
XX2004704 Gruppo imbuto ed anello di serraggio in acciaio inossidabile
XX2004708 Schermo di supporto da 47 mm in acciaio inossidabile
XX2004702 Base con schermo, guarnizione e supporto
XX2004703 Guarnizione in PTFE
XX2004718 Tappi N° 8 in silicone con foro da 9,5 mm (3/8 in.)
XX20047RK Kit parti di ricambio per portafiltri Hydrosol
Accessori
XX1004705 Beuta per filtrazione sotto vuoto da 1 L
XX1004744 Beuta per filtrazione sotto vuoto da 4 L
XX7100004 Tubo in silicone con DI 3/16", 140 cm
XX6200006P Pinzette a punte piatte per filtri, acciaio inossidabile
XX2604735 Rampa di filtrazione a 3 posti in PVC, 47 mm
XX2504735 Rampa di filtrazione a 3 posti in acciaio inossidabile, 47mm
XX2504700 Rampa di filtrazione a 6 posti in acciaio inossidabile, 47mm
WP6211560 Pompa ad alto rendimento, 115 V/60 Hz
WP6222050 Pompa ad alto rendimento, 220 V/50 Hz
WP6210060 Pompa ad alto rendimento, 100 V/50-60 Hz
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Il kit per patch test Millipore® è un kit portatile per la raccolta e l’analisi di fluidi idraulici, sostanze chimiche in bulk, acqua di alimento delle caldaie e oli lubrificanti Il kit include materiali di consumo sufficienti per 100 test.