WHA7404002
Whatman® nylon filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z746258, membrane filters, syringe filter
Scegli un formato
157,00 €
Scegli un formato
About This Item
157,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Materiali
Nylon membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7404-002
Whatman Article No. 28420770 (US reference)
Diametro
25 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)