WHA7402001
Whatman® nylon filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 13 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z746193, membrane filters, syringe filter
Scegli un formato
129,69 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 7%Scegli un formato
About This Item
129,69 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 7%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Materiali
Nylon membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7402-001
Whatman Article No. 28420764 (US reference)
Diametro
13 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)