WHA69702504
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z338389, syringe filter, syringe filters
Scegli un formato
575,00 €
Scegli un formato
About This Item
575,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Polypropylene prefilter
Confezionamento
pack of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6970-2504
Whatman Article No. 28420561 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)