WHA68702504
Filtri da siringa Whatman® GD/X
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pkg of 150 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z277363, syringe filter, syringe filters
Scegli un formato
570,00 €
Scegli un formato
About This Item
570,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
glass fiber prefilter
Confezionamento
pkg of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6870-2504
Whatman Article No. 28420492 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)