Documenti fondamentali
W6837
Fumaric acid-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HOO13CCH=CH13COOH
Peso molecolare:
118.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Punto di fusione
298-300 (subl) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
230 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)