Documenti fondamentali
730610
Sigma-Aldrich
Testosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Scegli un formato
1 ML
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
263,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C16H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solution
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Concentrazione
0.1 mg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
MUMGGOZAMZWBJJ-KRMLYXHASA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
1 mL in ampule
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shu Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 965, 183-189 (2014-07-20)
A liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed, using testosterone-d3 as a surrogate analyte, for the simultaneous quantification of goserelin and testosterone in rat plasma. According to this method, the pharmacokinetic and pharmacodynamic data were obtained from