Documenti fondamentali
705837
Sigma-Aldrich
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
Calcium pantothenate-13C6, 15N2 (di-β-alanine-13C6, 15N2)
Scegli un formato
5 MG
316,00 €
10 MG
605,00 €
20 MG
226,00 €
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
316,00 €
10 MG
605,00 €
20 MG
226,00 €
About This Item
Formula condensata:
[HOCH2C(CH3)2CH(OH)CO15NH(13CH2)213CO2]2·Ca
Peso molecolare:
484.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
 13C
 15N
≥98 atom %
Saggio
≥97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C](=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt is also known as calcium pantothenate-[13C6, 15N2].
Vitamin B5 (a B vitamin), also known as pantothenic acid, is a water-soluble vitamin found in animal and plant products. Vitamin B5 deficiency causes dyslipidemia (abnormal levels of lipids in the blood) and dermatitis.[1][2]
Applicazioni
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt can be used as an internal analytical standard to determine the concentration of vitamin B5 in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix using different testing applications.[3]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pantothenic Acid (Vitamin B5) in Fortified Foods: Comparison of a Novel Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method and a Microbiological Assay (AOAC Official Method SM 992.07)
Andrieux P, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 95(1), 143-148 (2012)
Simultaneous detection of water-soluble vitamins using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC)-a review
Abano EE and Dadzie RG
Croatian journal of food science and technology, 6(2), 116-123 (2014)
McCord DE and Ray NB
VITAMIN B5, 6(2), 116-123 (2014)