Documenti fondamentali
778370
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1-13C,2,3-d2
99 atom % 13C, 97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3D2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
97 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC(/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D,3+1
VZCYOOQTPOCHFL-KGGDLBJGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)