Documenti
749389
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HOO13CCH=CH13COOH
Peso molecolare:
118.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
298-300 (subl) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
230 °C - closed cup