Documenti fondamentali
W506907
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Verbenone
≥93%
Sinonimo/i:
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
Scegli un formato
W506907-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
93,00 €
1 KG
518,00 €
5 KG
2.400,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W506907-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
93,00 €
1 KG
518,00 €
5 KG
2.400,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
1907623
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥93%
Attività ottica
[α]20/D −140°, c = 10 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
227-228 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
camphoraceous; minty; spicy
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Anti-Inflammatory and Antinociceptive Activities of the Essential Oil of Tagetes parryi A. Gray (Asteraceae) and Verbenone.: This article reports on the anti-inflammatory and pain-relief effects of (1S)-(−)-Verbenone as part of the essential oil of Tagetes parryi, suggesting potential therapeutic applications for pain management and inflammation (González-Velasco et al., 2022).
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Olivetol 95%
Sigma-Aldrich
152633
Olivetol
Mitsuo Miyazawa et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 31(8), 1049-1053 (2003-07-18)
(-)-Verbenone, a monoterpene bicyclic ketone, is a component of the essential oil from rosemary species such as Rosmarinus officinalis L., Verbena triphylla, and Eucalyptus globulus and is used for an herb tea, a spice, and a perfume. In this study
R A Progar et al.
Journal of economic entomology, 106(1), 221-228 (2013-03-02)
Mountain pine beetle, Dendroctonus ponderosae Hopkins (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), is among the primary causes of mature lodgepole pine, Pinus contorta variety latifolia mortality. Verbenone is the only antiaggregant semiochemical commercially available for reducing mountain pine beetle infestation of lodgepole pine.
Michael Pescheck et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 36(6), 827-836 (2009-03-27)
A closed gas loop bioprocess was developed to improve fungal biotransformation of monoterpenes. By circulating monoterpene-saturated process gas, the evaporative loss of the volatile precursor from the medium during the biotransformation was avoided. Penicillium solitum, isolated from kiwi, turned out
Christopher J Fettig et al.
Journal of economic entomology, 105(5), 1668-1680 (2012-11-20)
The western pine beetle, Dendroctonus brevicomis LeConte (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), is a major cause of ponderosa pine, Pinus ponderosa Douglas ex Lawson, mortality in much of western North America. We review several years of research that led to the identification
Dorothea Kaufmann et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 63(10), 1368-1371 (2011-09-09)
Inhibition of acetylcholinesterase (AChE) is a common treatment for early stages of the most general form of dementia, Alzheimer's disease. In this study selected components of essential oils, which carry a variety of important functional groups, were tested for their