247065
(S)-cis-Verbenol
95%
Sinonimo/i:
(1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −9° in chloroform
[α]20/D +10° in ethanol
Purezza ottica
ee: ≥50% (GLC)
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C[C@H](O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3