Documenti fondamentali
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
Scegli un formato
W415655-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
166,00 €
500 G
540,00 €
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W415655-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
166,00 €
500 G
540,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.38
Numero FEMA:
4156
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.154
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; minty; sweet
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C4(OC3O)c5c(cc(cc5)O)Oc6c4ccc(c6)O)F)F
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)