Documenti
W356506
Sigma-Aldrich
D-Dihydrocarvone, mixture of isomers
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
p-Menth-8-en-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero FEMA:
3565
Numero CE:
N° CoE:
11703
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.128
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D +16°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caraway; herbaceous; minty; woody; ethereal; spicy; camphoraceous
Stringa SMILE
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter