Documenti fondamentali
W267020
Sigma-Aldrich
p-Anisaldehyde
natural, FG
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
Scegli un formato
W267020-SAMPLE-K
53,90 €
1 KG
211,00 €
5 KG
908,00 €
53,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W267020-SAMPLE-K
53,90 €
1 KG
211,00 €
5 KG
908,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero FEMA:
2670
Beilstein:
471382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.015
NACRES:
NA.21
53,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Natural occurrence: Vanilla, fennel, star anise, cranberry, black currant, cinnamon, basil.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Natcha Panthama et al.
Archives of pharmacal research, 38(5), 585-590 (2014-06-11)
Two new angular types of azaphilones, isochromophilonol (1) and ochrephilonol (2), together with ten known compounds (3-12), were isolated from Chaetomium cupreum RY202. Their structures were established on the basis of spectroscopic data and the absolute configurations of 1 and
Navjot Kaur et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 106(2), 301-307 (2014-05-27)
A Gram-positive, yellow pigmented strain, BKS 3-46(T) was isolated from a soil sample collected from the rhizosphere of Ficus benghalensis (banyan tree) in Bhitarkanika mangrove forest, in the Indian state of Odisha, and subjected to polyphasic taxonomic study. The 16S
Wen-Fei He et al.
Fitoterapia, 96, 109-114 (2014-04-29)
Two new renieramycin-type bistetrahydroisoquinolinequinone alkaloids, fennebricins A (1) and B (5), and one new isoquinolinequinone alkaloid, N-formyl-1,2-dihydrorenierol (7), were isolated from the skin of the South China Sea nudibranch Jorunna funebris and its possible sponge-prey Xestospongia sp., together with eight
Zhuozhi Wang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(45), 14637-14640 (2014-10-07)
Controlled release of odorous molecules is the key to digital scent technology which will add another dimension to electronics. Photorelease is a cold mechanism that promises better temporal and spatial control than thermal release. Herein we report a novel material
Haruki Mizoguchi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 5955-5963 (2015-05-01)
Copper-catalyzed 6-endo cyclization of N-propargylic β-enaminocarbonyls was developed for the synthesis of oxidation-labile 1,6-dihydropyridines. This synthetic method allows flexible and regio-defined assembly of various substituents at the N1, C2, C3, C4, and C6 positions of 1,6-dihydropyridines under mild conditions.