Documenti fondamentali
W337307
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
≥97%, FG
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, coffee furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
Scegli un formato
W337307-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
89,90 €
250 G
137,00 €
1 KG
538,00 €
5 KG
1.420,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W337307-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
89,90 €
250 G
137,00 €
1 KG
538,00 €
5 KG
1.420,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero FEMA:
3373
Beilstein:
1341334
Numero CE:
N° CoE:
2338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.042
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
139 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coffee; nutty; brown; rum
Stringa SMILE
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Low-temperature combustion chemistry of novel biofuels: resonance-stabilized QOOH in the oxidation of diethyl ketone.: This article explores the combustion chemistry of biofuels, including the oxidation mechanisms of diethyl ketone and related compounds, highlighting the role of 2-methyltetrahydrofuran-3-one as an intermediate in low-temperature oxidation processes (Scheer et al., 2014).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)