Documenti fondamentali
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
Scegli un formato
W461216-SAMPLE-K
53,90 €
100 G
118,00 €
1 KG
862,00 €
53,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W461216-SAMPLE-K
53,90 €
100 G
118,00 €
1 KG
862,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero FEMA:
4612
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
53,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; spicy; woody; minty
Stringa SMILE
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
309.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
154.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)