Documenti fondamentali
W361305
Sigma-Aldrich
ε-Decalactone
≥99%
Sinonimo/i:
7-Butyl-2-oxepanone
Scegli un formato
25 G
83,60 €
100 G
121,00 €
1 KG
613,00 €
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
83,60 €
100 G
121,00 €
1 KG
613,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
3613
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.029
NACRES:
NA.21
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
117 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
coconut; creamy; sweet
Stringa SMILE
CCCCC1CCCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
M Furukawa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 199(1), 41-45 (1994-02-28)
Lipase from Pseudomonas cepacia was modified with 2,4-bis[O-methoxypoly(ethylene glycol)]-6-chloro-s-triazine, activated PEG2, to form PEG-lipase. The PEG-lipase is soluble and active in organic solvents. It catalyzes alcoholysis of racemic epsilon-decalactone with ethanol in 1,1,1-trichloroethane to form (R)-hydroxydecanoic acid ethyl ester. No
K Juni et al.
Critical reviews in therapeutic drug carrier systems, 3(3), 209-232 (1987-01-01)
Poly(hydroxy acids) so far have been examined for use in drug delivery in limited number, while the advantageous use of the polymers has been recognized due to their biodegradability and biocompatibility. Homo- and copolymers of lactic acid and glycolic acid