W359807
2-Methoxy-4-propylphenol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
4-Propylguaiacol, Dihydroeugenol
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
125-126 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
clove; spicy; phenolic; sweet
Stringa SMILE
CCCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
PXIKRTCSSLJURC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?