Documenti fondamentali
W318809
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
≥95%, FG
Sinonimo/i:
2-methyl-3-furyl mercaptan, Fish thiol, Oxy cyclothione-030
Scegli un formato
W318809-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
126,00 €
100 G
349,00 €
1 KG
1.920,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W318809-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
126,00 €
100 G
349,00 €
1 KG
1.920,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.17
Numero FEMA:
3188
Numero CE:
N° CoE:
11678
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.055
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fishy; meaty; metallic; sulfurous
Stringa SMILE
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Methyl-3-furanthiol, a sulfur-containing compound, is the key odorant in cooked ham[1], wine[2] and canned tuna fish.[3]
Applicazioni
  • Elucidating salt-reduction mechanisms of aroma-active compounds from yeast extracts through sensomics approaches and electroencephalography.: This innovative study leverages both sensory science and neurotechnology to uncover how 2-methyl-3-furanthiol and other key compounds in yeast extracts can enhance flavor profiles while reducing sodium content in foods, aligning with health trends and consumer demands for lower-sodium options (Shan et al., 2024).
  • Widely Targeted Metabolomics and Network Pharmacology Reveal the Nutritional Potential of Yellowhorn (Xanthoceras sorbifolium Bunge) Leaves and Flowers.: This study demonstrates the use of targeted metabolomics to profile bioactive compounds, including 2-methyl-3-furanthiol, in Yellowhorn plant parts, which are emerging as a nutritional powerhouse with potential health benefits (Sha et al., 2024).
  • Metabolomics reveals factors affecting the radical reaction of sulfides during thermal processing for meaty aroma.: This research identifies how 2-methyl-3-furanthiol and other sulfides interact during cooking to create rich, meaty flavors, providing valuable insights for the culinary industry on optimizing flavor profiles in cooked meats (Zhang et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A novel method for quantification of 2-methyl-3-furanthiol and 2-furanmethanethiol in wines made from Vitis vinifera grape varieties.
Tominaga T & Dubourdieu D
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(1), 29-33 (2006)
Identification of 2-Methyl-3-Furanthiol in the Steam Distillate from Canned Tuna Fish.
WITHYCOMBE D and MUSSINAN CYJ.
Journal of Food Science, 53(2), 658-658 (1988)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 58-58 (2001)
Caroline Thomas et al.
Food chemistry, 155, 207-213 (2014-03-07)
The aim of this work was to identify and gain further knowledge on the origin of sulfur compounds present in the volatile fraction of cooked ham, and on their role in the aroma of this product. To this end, we
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)