Documenti fondamentali
W314609
Sigma-Aldrich
2,2′-(Dithiodimethylene)difuran
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Furfuryl disulfide, Coffee difuran, Difurfuryl disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero FEMA:
3146
Numero CE:
N° CoE:
11480
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.050
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.585 (lit.)
P. ebollizione
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
Stringa SMILE
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Difurfuryl disulfide is a sulfur-containing volatile compound mainly found in roasted coffee.[1] It is also the main degradation product of furfuryl mercaptan under Fenton-type reaction conditions.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)
Imre Blank et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2356-2364 (2002-04-04)
The stability of the coffee flavor compound furfuryl mercaptan has been investigated in aqueous solutions under Fenton-type reaction conditions. The impact of hydrogen peroxide, iron, ascorbic acid, and ethylenediaminetetraacetic acid was studied in various combinations of reagents and temperature. Furfuryl