W329800
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
Sinonimo/i:
3-sulfanylbutan-2-one
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
P. ebollizione
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; onion; roasted; sulfurous
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
117.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?