Documenti
W394904
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-methylthiofuran
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl methylthiofuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.19
Numero FEMA:
3949
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.152
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5090 (lit.)
P. eboll.
132 °C (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cheese; meaty; spicy; sulfurous
Stringa SMILE
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural occurrence: Cooked beef and tea.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%. PG.
Taste at 0.10-0.40 ppm
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Nicolas Le Menn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(25), 7098-7109 (2019-06-15)
Wine aging bouquet is defined as a positive, complex evolution of aromas during bottle aging. The aim of this study was to look for the link between some of the vine status parameters and the development, during wine aging, of
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)