Documenti fondamentali
W282928
Sigma-Aldrich
Orris concrete
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2829
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Per informazioni sul prodotto W282928, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
Iris florentina, Iris germanica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Composizione
iron, 15%
Origine
France origin
Punto di fusione
40-46 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apricot; berry; grape; honey; oily; woody; peach; raspberry; sweet; vanilla; violet
Azioni biochim/fisiol
Taste at 5 ppm in 5%
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 27-27 (1999)