W300500
Sandalwood oil
natural
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Santalum album l.
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
natural
Attività ottica
[α]20/D −15°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
P. eboll.
276 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; spicy; herbaceous; balsamic
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2