W342017
Damascenone
natural, 1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol), FG
Sinonimo/i:
β-Damascenone, 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol)
Colore
yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
Densità
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; smoky; herbaceous; nutty; citrus; woody; rose; wine-like
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup