Documenti
W272507
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-nonenoate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Methyl 2-nonenoate, Methyl (E)-2-nonenoate, melon nonenoate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
2725
Numero CE:
N° CoE:
2099
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.234
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Descrizione
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
115 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; waxy; fruity; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
Descrizione generale
Methyl trans-2-nonenoate is one of the volatile compounds identified in mango wine.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of volatile compounds of mango wine.
Pino JA & Queris O.
Food Chemistry, 125(4), 1141-1146 (2011)
Gilles Brackman et al.
PloS one, 6(1), e16084-e16084 (2011-01-21)
Many bacteria, including Vibrio spp., regulate virulence gene expression in a cell-density dependent way through a communication process termed quorum sensing (QS). Hence, interfering with QS could be a valuable novel antipathogenic strategy. Cinnamaldehyde has previously been shown to inhibit