W217409
Butyl acetate
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1-acetoxybutane, Acetic acid butyl ester, Butile, Butyl ethanoate
Scegli un formato
45,90 €
Scegli un formato
About This Item
45,90 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4 (vs air)
4.01 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
790 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
P. ebollizione
124-126 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
banana; green; sweet
Stringa SMILE
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?