Documenti fondamentali
W355518
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-4-methylthiazole
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Peach thiazole, Tropical thiazole
Scegli un formato
W355518-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
187,00 €
1 KG
1.270,00 €
5 KG
4.390,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W355518-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
187,00 €
1 KG
1.270,00 €
5 KG
4.390,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.23
Numero FEMA:
3555
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.026
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
92 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; nutty; fruity; earthy
Stringa SMILE
CC(C)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-5(2)7-8-6(3)4-9-7/h4-5H,1-3H3
OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Isopropyl-4-methylthiazole is a sulfur-containing heterocyclic flavor compound that is reported to occur in durian fruit[1] and fresh peach.[2]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Study on Development of a Fresh Peach Flavor
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781-784, 1570-1573 (2013)
Formation and aroma characteristics of heterocyclic compounds in foods.
Ho CT & Carlin JT.
ACS Symp. Ser., 388, 92?104-92?104 (1989)
Review of analytical methodologies for volatile nitrogen heterocycles in food.
Pandya RN & Peppard TL.
ACS Symp. Ser., 826, 114?131-114?131 (2002)
Sulfur-containing volatiles of durian fruits (Durio zibethinus Murr.).
Weenen H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(10), 3291-3293 (1996)
Justyna Aszyk et al.
Analytica chimica acta, 1038, 67-78 (2018-10-04)
Currently, there is lack of standardized conditions for the collection and analysis of e-cigarette (EC) aerosol. Considering the urgent need for the development of these guidelines, a procedure for EC aerosol analysis was developed. A novel automatic e-cigarette aerosol generator