Documenti fondamentali
W319902
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal
≥96%, FG
Sinonimo/i:
cocoa hexenal
Scegli un formato
W319902-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
188,00 €
1 KG
466,00 €
5 KG
1.540,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W319902-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
188,00 €
1 KG
466,00 €
5 KG
1.540,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero FEMA:
3199
Numero CE:
N° CoE:
10365
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.099
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
bitter; chocolate; cocoa
Stringa SMILE
[H]C(C(C1=CC=CC=C1)=CCC(C)C)=O
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3
YURDCJXYOLERLO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Characterization of aroma active volatile components in roasted mullet roe.: This study identifies 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal as a key component contributing to the distinctive aroma profile of roasted mullet roe. This research provides insights into flavor science and the role of volatile compounds in food aroma, helping enhance product development in the food industry (Fang M et al., 2022).
  • A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This toxicological evaluation assesses the safety of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, providing essential data for its use in various consumer products. Understanding its toxicological profile helps ensure safety in its application, crucial for regulatory approval and consumer safety (Ogawa K et al., 2021).
  • 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent gland secretion of male cave crickets, Troglophilus cavicola and T. neglectus (Ensifera: Rhaphidophoridae).: Describes the presence of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent glands of cave crickets, suggesting its role in chemical communication and possibly in mating behavior. Such studies enhance our understanding of animal behavior and pheromone-based communication systems (Leis HJ et al., 1998).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alekandra Bojke et al.
Journal of microbiological methods, 169, 105835-105835 (2020-01-10)
In this study, a procedure was developed to determine aldehydes using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) followed by gas chromatography (GC) coupled with mass spectrometry (MS). The aldehydes selected for research had previously been identified in various species of insects. Minimal
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)